Learn More
Ácido 3-bromo-2-metilpropiónico, TRC
Código de producto. 30345780
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30345780 25 g 25 g
1 options
Código de producto. 30345780 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB68562025G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (2RS)-3-Bromo-2-methyl-propanoic Acid
CAS 56970-78-6
Fórmula molecular C4 H7 Br O2
Cantidad 25 g
Sinónimo (2RS)-3-Bromo-2-methyl-propanoic Acid, Captopril Imp. D (EP)
Fórmula InChI InChI=1S/C4H7BrO2/c1-3(2-5)4(6)7/h3H,2H2,1H3,(H,6,7)
SMILES CC(CBr)C(=O)O
Nombre IUPAC Ácido 3-bromo-2-metilpropanoico
Peso molecular (g/mol) 167
Formula Weight (peso de la fórmula) 165.9629