Learn More
3-Bromo-2-metilpropeno, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10149599 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mL
25 mL
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
25 ml
5 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10149599 5 mL Frasco de vidrio 5 ml
10832251 25 mL Frasco de vidrio 25 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10149599 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 427650050
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 1458-98-6 | C4H7Br | 135.00 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1458-98-6
Fórmula molecular C4H7Br
Peso molecular (g/mol) 135.00
Número MDL MFCD00134155
Clave InChI USEGQJLHQSTGHW-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-bromo-2-methylpropene, 3-bromo-2-methyl-1-propene, methallyl bromide, 2-bromomethyl prop-1-ene, 2-methylallyl bromide, 1-propene, 3-bromo-2-methyl, 3-bromo-2-methyl-prop-1-ene, 3-bromo-2-methylpropene, stabilized with hydroquinone, methallylbromide, methylallyl bromide
PubChem CID 357785
Nombre IUPAC 3-bromo-2-metilprop-1-eno
SMILES CC(=C)CBr
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Bromo-2-methylpropene
% mín. CAS 96.0
% máx. CAS 100.0
Densidad 1.3390g/mL
Punto de ebullición 94.0°C to 95.0°C
Temperatura de inflamación 7°C
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal CH2=C(CH3)CH2Br
Cantidad 5 mL
Gravedad específica 1.339
Formula Weight (peso de la fórmula) 135
Porcentaje de pureza 97%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 3-Bromo-2-methylpropene
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.