Learn More
3-Bromo-2-metilfenol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3-Bromo-2-methylphenol |
| CAS | 7766-23-6 |
| Fórmula molecular | C7H7BrO |
| Cantidad | 2.5 g |
| Sinónimo | 2-Bromo-6-hydroxytoluene, 2-Methyl-3-bromophenol |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C7H7BrO/c1-5-6(8)3-2-4-7(5)9/h2-4,9H,1H3 |
| SMILES | BrC1=C(C)C(O)=CC=C1 |
| Nombre IUPAC | 3-bromo-2-metilfenol |
| Peso molecular (g/mol) | 187.03 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 185.968 |