Learn More
Ácido 3-bromo-2-metilbenzoico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3-Bromo-2-methylbenzoic Acid |
| CAS | 76006-33-2 |
| Fórmula molecular | C8H7BrO2 |
| Cantidad | 5 g |
| Sinónimo | 3-Bromo-o-toluic Acid |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H7BrO2/c1-5-6(8(10)11)3-2-4-7(5)9/h2-4H,1H3,(H,10,11) |
| SMILES | Cc1c(Br)cccc1C(=O)O |
| Nombre IUPAC | ácido 3-bromo-2-metilbenzoico |
| Peso molecular (g/mol) | 215.04 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 213.9629 |