Learn More
Ácido 3-bromo-2-metilbenzoico, TRC
Código de producto. 30340376
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 g
Tamaño de la unidad:
50 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30340376 50 g 50 g
1 options
Código de producto. 30340376 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB68525550G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 21-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Bromo-2-methylbenzoic Acid
CAS 76006-33-2
Fórmula molecular C8H7BrO2
Cantidad 50 g
Sinónimo 3-Bromo-o-toluic Acid
Fórmula InChI InChI=1S/C8H7BrO2/c1-5-6(8(10)11)3-2-4-7(5)9/h2-4H,1H3,(H,10,11)
SMILES Cc1c(Br)cccc1C(=O)O
Nombre IUPAC ácido 3-bromo-2-metilbenzoico
Peso molecular (g/mol) 215.04
Formula Weight (peso de la fórmula) 213.9629