Learn More
Ácido 3-bromo-2-metilbenzoico, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15461668
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15461668 1 g 1 g
15471668 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15461668 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H55436.03
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 18-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 76006-33-2 | C8H7BrO2 | 215.05 g/mol
3-Bromo-2-methylbenzoic Acid is a disubstituted benzoic acid used in the preparation of various biologically active compounds such as α-2 adrenoceptor agonists, Smoothened receptor anatogonists and HIV-1 entry inhibitors.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El ácido 3-bromo-2-metilbenzoico es un ácido benzoico disustituido que se utiliza en la preparación de varios compuestos biológicamente activos, como los agonistas del adrenoreceptor α-2, los antagonistas del receptor Smoothened y los inhibidores de entada del VIH-1.
Solubilidad
Soluble en cloroformo y metanol
Notas
Almacenamiento: Mantener el recipiente herméticamente cerrado. Almacenar en un lugar fresco, oscuro y bien ventilado, alejado de agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 76006-33-2
Fórmula molecular C8H7BrO2
Peso molecular (g/mol) 215.05
Número MDL MFCD00270097
Clave InChI BJGKVCKGUBYULR-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-bromo-o-toluic acid, 2-methyl-3-bromobenzoic acid, 3-bromo-2-methyl-benzoic acid, benzoic acid, 3-bromo-2-methyl, pubchem4717, bromo-methylbenzoic acid, 2-bromo-6-carboxytoluene, 3-bromo-2-methybenzoic acid, 3-bromo-2-methylbenzoicacid, ksc377a4p
PubChem CID 2735590
Nombre IUPAC ácido 3-bromo-2-metilbenzoico
SMILES CC1=C(C=CC=C1Br)C(O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Bromo-2-methylbenzoic acid
Punto de fusión 152°C to 156°C
Cantidad 1 g
Información de solubilidad Soluble in chloroform,methanol
Formula Weight (peso de la fórmula) 215.05
Porcentaje de pureza 97%