Learn More
3-Bromo-2-metilanilina, + 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11463854
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11463854 25 g 25 g
11453854 5 g 5 g
11473854 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11463854 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A11884.14
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 04-11-2026
Añadir a la cesta
CAS: 55289-36-6 | C7H8BrN | 186.052 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 55289-36-6
Fórmula molecular C7H8BrN
Peso molecular (g/mol) 186.052
Número MDL MFCD00051579
Clave InChI IILVSKMKMOJHMA-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-amino-6-bromotoluene, 3-bromo-o-toluidine, benzenamine, 3-bromo-2-methyl, 3-bromo-2-methylbenzenamine, 2-bromo-6-aminotoluene, 3-bromo-2-methyl-phenylamine, 3-bromo-2-methyl-aniline, 3-bromo-2-methylphenylamine, 3-bromo-2-methyl-benzenamine, 3-brom-2-methylanilin
PubChem CID 123538
Nombre IUPAC 3-bromo-2-metilanilina
SMILES CC1=C(C=CC=C1Br)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Bromo-2-methylaniline
Densidad 1.51
Punto de ebullición 253°C to 255°C
Temperatura de inflamación >110°C (230°F)
Índice de refracción 1.616
Cantidad 25 g
Número UN UN2810
Beilstein 2354213
Sensibilidad Light sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 186.06
Porcentaje de pureza ≥98%