Learn More
3-Bromo-2-metil-5-(pentafluorotio)anilina, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 15488625
Change view
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
Tamaño de la unidad:
250 miligramos
15488625 250 mg 250 miligramos
1 options
Código de producto. 15488625
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar H33765.MD
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Bromo-2-methyl-5-(pentafluorothio)aniline
CAS 1373920-91-2
Fórmula molecular C7H7BrF5NS
Número MDL MFCD22201077
Cantidad 250 mg
Número UN UN2811
Sinónimo 3-bromo-2-methyl-5-pentafluorosulfur aniline, 3-bromo-2-methyl-5-pentafluoro-??-sulfanyl aniline, 3-bromo-2-methyl-5-pentafluorothio aniline
Clave InChI XSYYPBOICDHOED-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC1=C(C=C(C=C1N)S(F)(F)(F)(F)F)Br
Nombre IUPAC 3-bromo-2-metil-5-(pentafluoro-$l{6}-sulfanil)anilina
Peso molecular (g/mol) 312.096
PubChem CID 86277684
Formula Weight (peso de la fórmula) 312.1
Porcentaje de pureza 97%