Learn More
3-Bromo-2-metil-1-propeno, TRC
Código de producto. 30337464
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
30337464 25 g 25 g
1 options
Código de producto. 30337464 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB68548025G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Bromo-2-methyl-1-propene
CAS 1458-98-6
Fórmula molecular C4H7Br
Cantidad 25 g
Sinónimo 3-bromo-2-methyl-propene, 1-Bromo-2-methyl-2-propene, 2-(Bromomethyl)propene, 2-Methyl-2-propenyl Bromide, 2-Methyl-3-bromopropene, 2-Methylallyl bromide, 3-Bromo-2-methyl-1-propene, 3-Bromo-2-methyl-1-propylene, 3-Bromo-2-methylpropene, 3-Bromoisobutylene, Methallyl Bromide, Methylallyl Bromide, NSC 617310, beta-Methallyl Bromide, beta-Methylallyl Bromide
Fórmula InChI InChI=1S/C4H7Br/c1-4(2)3-5/h1,3H2,2H3
SMILES CC(=C)CBr
Nombre IUPAC 3-bromo-2-metilprop-1-eno
Peso molecular (g/mol) 135
Formula Weight (peso de la fórmula) 133.9731