Learn More
3-Bromo-2-hidroxipiridina, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11916481 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
11916481 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 11916481 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 446040010
Solicitar formato a granel o personalizado
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Bromo-2-hydroxypyridine
CAS 13466-43-8
Punto de fusión 182°C to 184°C
Color Blanco
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (HPLC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula molecular C5H4BrNO
Número MDL MFCD03411569
Cantidad 1 g
Sinónimo 3-bromo-2-hydroxypyridine, 3-bromopyridin-2-ol, 3-bromopyridin-2 1h-one, 3-bromo-2-pyridinol, 3-bromo-2 1h-pyridinone, 2 1h-pyridinone, 3-bromo, 2-hydroxy-3-bromopyridine, 3-bromo-2 1h-pyridone, bromopyridone, 3-bromopyridone
Clave InChI YDUGVOUXNSWQSW-UHFFFAOYSA-N
SMILES BrC1=CC=CNC1=O
Nombre IUPAC 3-bromo-1-H-piridin-2-ona
Peso molecular (g/mol) 174.00
PubChem CID 818549
Formula Weight (peso de la fórmula) 174
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Polvo cristalino
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 3-Bromo-2-hydroxypyridine
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
RU– Solo para uso en investigación