Learn More
Ácido 3-bromo-2-hidroxibenzoico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3-Bromo-2-hydroxybenzoic Acid |
| CAS | 3883-95-2 |
| Fórmula molecular | C31 H62 O3 Si |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | 3-Bromosalicylic acid |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C31H62O3Si/c1-9-11-13-15-16-17-18-19-20-22-28(34-35(25(3)4,26(5)6)27(7)8)24-30-29(31(32)33-30)23-21-14-12-10-2/h25-30H,9-24H2,1-8H3/t28-,29+,30?/m1/s1 |
| SMILES | CCCCCCCCCCC[C@H](CC1OC(=O)[C@H]1CCCCCC)O[Si](C(C)C)(C(C)C)C(C)C |
| Nombre IUPAC | (3S)-3-hexil-4-[(2R)-2-tri(propan-2-il)sililoxitridecil]oxetan-2-ona |
| Peso molecular (g/mol) | 510.908 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 510.447 |