Learn More
3-Bromo-2-hidroxi-5-(trifluorometil)piridina, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10842241 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10842241 5 g Frasco de vidrio 5 g
10666440 1 g Frasco de vidrio 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10842241 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 432560050
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS 76041-73-1
Fórmula molecular C6H3BrF3NO
Peso molecular (g/mol) 241.99
Número MDL MFCD02691223
Clave InChI UWHKLLYQUQPOQK-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-bromo-5-trifluoromethyl pyridin-2-ol, 3-bromo-2-hydroxy-5-trifluoromethyl pyridine, 3-bromo-2-hydroxy-5-trifluoromethylpyridine, 3-bromo-5-trifluoromethyl pyridin-2 1h-one, 3-bromo-5-trifluoromethyl pyridine-2-ol, 3-bromo-5-trifluoromethyl-2-pyridinol, abbypharma ap-12-5330, 2 1h-pyridinone, 3-bromo-5-trifluoromethyl, 3-bromo-5-trifluoromethyl-1h-pyridin-2-one, pubchem14531
PubChem CID 13491775
Nombre IUPAC 3-bromo-5-(trifluorometilo)-1H-piridin-2-ona
SMILES C1=C(C(=O)NC=C1C(F)(F)F)Br
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Bromo-2-hydroxy-5-(trifluoromethyl)pyridine
% mín. CAS 96.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 170.1°C to 171.2°C
Color Blanco a amarillo
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (HPLC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 241.99
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Polvo cristalino
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 3-Bromo-2-hydroxy-5-(trifluoromethyl)pyridine, 97%
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
RU– Solo para uso en investigación