Learn More
3-bromo-2-hidroxi-5-nitrobenzaldehído, Thermo Scientific™
Código de producto. 10507883
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10507883 1 g 1 g
10148504 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10507883 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor BTB03755DA
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
CAS 16789-84-7
Fórmula molecular C7H4BrNO4
Peso molecular (g/mol) 246.02
Número MDL MFCD00051833
Clave InChI BESBCGANGAEHPM-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-bromo-2-hydroxy-5-nitrobenzaldehyde, 3-bromo-5-nitrosalicylaldehyde, 3-bromo-2-hydroxy-5-nitrobenzenecarbaldehyde, 2-hydroxy-3-bromo-5-nitrobenzaldehyde, 3-bromo-2-hydroxy-5-nitro-benzaldehyde, acmc-1cfaz, 3-bromo-5-nitro-salicylaldehyde, benzaldehyde,3-bromo-2-hydroxy-5-nitro, 3-bromanyl-5-nitro-2-oxidanyl-benzaldehyde
PubChem CID 519307
Nombre IUPAC 3-bromo-2-hidroxi-5-nitrobenzaldehído
SMILES OC1=C(Br)C=C(C=C1C=O)[N+]([O-])=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Bromo-2-hydroxy-5-nitrobenzaldehyde
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 246.02
Porcentaje de pureza 97%