Learn More
3-Bromo-2-fluorofenilacetonitrilo, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15494687
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15494687 250 mg 250 miligramos
15484687 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15494687 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H32021.MD
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 874285-03-7
Fórmula molecular C8H5BrFN
Peso molecular (g/mol) 214.04
Número MDL MFCD09864662
Clave InChI JKRBRQNAVKGEHZ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-bromo-2-fluorophenylacetonitrile, 3-bromo-2-fluorophenyl acetonitrile, 2-3-bromo-2-fluorophenyl acetonitrile, acmc-20a3z9, benzeneacetonitrile,3-bromo-2-fluoro, 3-bromo-2-fluoro-phenyl-acetonitrile, 2-3-bromo-2-fluorophenyl ethanenitrile
PubChem CID 26985257
Nombre IUPAC 2-(3-bromo-2-fluorophenyl)acetonitrile
SMILES FC1=C(CC#N)C=CC=C1Br
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Bromo-2-fluorophenylacetonitrile
Punto de ebullición 92°C (0.3 mmHg)
Cantidad 250 mg
Número UN UN3276
Formula Weight (peso de la fórmula) 214.04
Porcentaje de pureza 98%