Learn More
Bromuro de 3-bromo-2-fluorobenzilo, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15414927
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15414927 5 g 5 g
15424927 250 mg 250 miligramos
15404927 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15414927 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H32228.06
Solicitar formato a granel o personalizado
Used to obtain the target inhibitors. A new quasi-one-dimensional molecular solid based on Ni (mnt) 2 anion: Crystal structure and spin-gap transition 4-Bromo-2-fluorobenzyl bromide acts as stasrting material.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Se utiliza para obtener los inhibidores diana. Un nuevo sólido molecular cuasi-unidimensional basado en el anión Ni(mnt)2: estructura cristalina y transición de espín-gap. El bromuro de 4-bromo-2-fluorobencilo actúa como material de partida.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Almacenar lejos de los agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 149947-16-0
Fórmula molecular C7H5Br2F
Peso molecular (g/mol) 267.923
Número MDL MFCD09842442
Clave InChI MGVHFTWDCYIBDO-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 18989440
Nombre IUPAC 1-bromo-3-(bromometil)-2-fluorobenceno
SMILES C1=CC(=C(C(=C1)Br)F)CBr
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Bromo-2-fluorobenzyl bromide
Punto de ebullición 60°C (0.1 mmHg)
Cantidad 5 g
Número UN UN3265
Sinónimo 1-bromo-3-bromomethyl-2-fluorobenzene, 3-bromo-2-fluorobenzyl bromide, benzene,1-bromo-3-bromomethyl-2-fluoro, acmc-20ahso, intermediates-zcf02146, benzene, 1-bromo-3-bromomethyl-2-fluoro
Formula Weight (peso de la fórmula) 267.92
Porcentaje de pureza 97%