Learn More
Ácido 3-bromo-2-fluorobenzoico, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11469350
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11469350 5 g 5 g
11459350 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11469350 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H50235.06
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 161957-56-8
Fórmula molecular C7H4BrFO2
Peso molecular (g/mol) 219.009
Número MDL MFCD00665763
Clave InChI UVKURTLVTLRSSM-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-bromo-2-fluoro-benzoic acid, 3-bromo-2-fluorobenzoicacid, 2-fluoro-3-bromobenzoic acid, benzoic acid, 3-bromo-2-fluoro, 3-bromo-2-fluoro benzoic acid, buttpark 14\01-30, 3-bromo-2-fluorobenzenecarboxylic acid, pubchem1318, acmc-209dnk, intermediates-zcf02220
PubChem CID 2736313
Nombre IUPAC ácido 3-bromo-2-fluorobenzoico
SMILES C1=CC(=C(C(=C1)Br)F)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Bromo-2-fluorobenzoic acid
Punto de fusión 168°C to 170°C
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 219.01
Porcentaje de pureza 97%