Learn More
3-Bromo-2-fluoroacetofenona, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15409198
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15409198 1 g 1 g
15429198 250 mg 250 miligramos
15419198 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15409198 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H62708.03
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 161957-61-5
Fórmula molecular C8H6BrFO
Peso molecular (g/mol) 217.04
Número MDL MFCD09264507
Clave InChI GSLFYQYBXIVNLS-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3'-bromo-2'-fluoroacetophenone, 1-3-bromo-2-fluorophenyl ethanone, 1-3-bromo-2-fluorophenyl ethan-1-one, 1-3-bromo-2-fluoro-phenyl-ethanone, 3-bromo-2-fluoroacetophenone, 1-3-bromo-2-fluoro-phenyl ethanone, 2'-fluoro-3'-bromo acetophenone, ethanone, 1-3-bromo-2-fluorophenyl, 1-acetyl-3-bromo-2-fluorobenzene, pubchem4095
PubChem CID 14937359
Nombre IUPAC 1-(3-bromo-2-fluorofenil)etanona
SMILES CC(=O)C1=C(F)C(Br)=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Bromo-2-fluoroacetophenone
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 217.04
Porcentaje de pureza 96%
Forma física Sólido