Learn More
3-Bromo-2-fluoro-5-(trifluorometil)piridina, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Description
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | 3-Bromo-2-fluoro-5-(trifluoromethyl)pyridine |
| Densidad | 1.774 g/mL |
| Temperatura de inflamación | 30°C (86°F) |
| Índice de refracción | 1.46 |
| Cantidad | 5 g |
| Número UN | UN1992 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 243.99 |
| Porcentaje de pureza | 97% |
| Forma física | Líquido |