Learn More
3-Bromo-2-fluoro-5-(trifluorometil)piridina, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15452069
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15452069 1 g 1 g
15439126 250 mg 250 miligramos
15462069 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15452069 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H64748.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 1031929-01-7 | C6H2BrF4N | 243.99 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1031929-01-7
Fórmula molecular C6H2BrF4N
Peso molecular (g/mol) 243.99
Número MDL MFCD08061304
Clave InChI HKACHYLUXHBYMO-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-bromo-2-fluoro-5-trifluoromethyl pyridine, 2-fluoro-3-bromo-5-trifluoromethylpyridine, pyridine, 3-bromo-2-fluoro-5-trifluoromethyl, 3-bromo-2-fluoro-5-trifluoromethyl ryridine, pubchem15149, pyridine,3-bromo-2-fluoro-5-trifluoromethyl
PubChem CID 23053237
Nombre IUPAC 3-bromo-2-fluoro-5-(trifluorometil)piridina
SMILES FC1=C(Br)C=C(C=N1)C(F)(F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Bromo-2-fluoro-5-(trifluoromethyl)pyridine
Densidad 1.774 g/mL
Temperatura de inflamación 30°C (86°F)
Índice de refracción 1.46
Cantidad 1 g
Número UN UN1992
Formula Weight (peso de la fórmula) 243.99
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Líquido