Learn More
3-Bromo-2-fluoro-5-nitropiridina, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15438058
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15438058 1 g 1 g
15448058 5 g 5 g
15458058 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15438058 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H61500.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 1868-58-2 | C5H2BrFN2O2 | 220.99 g/mol
3-Bromo-2-fluoro-5-nitropyridine is used as pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La 3-bromo-2-fluoro-5-nitropiridina se utiliza como intermedio farmacéutico.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua.
Notas
Estable en las condiciones de almacenamiento recomendadas. Incompatible con los agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1868-58-2
Fórmula molecular C5H2BrFN2O2
Peso molecular (g/mol) 220.99
Número MDL MFCD08703668
Clave InChI NLLPMLSUMJHTCJ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-fluoro-3-bromo-5-nitropyridine, acmc-1celf, 3-bromanyl-2-fluoranyl-5-nitro-pyridine
PubChem CID 345124
Nombre IUPAC 3-bromo-2-fluoro-5-nitropiridina
SMILES [O-][N+](=O)C1=CN=C(F)C(Br)=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Bromo-2-fluoro-5-nitropyridine
Cantidad 1 g
Información de solubilidad Slightly soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 220.98
Porcentaje de pureza 97%