Learn More
3-Bromo-2-etoxipiridina, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11352789
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11352789 1 g 1 g
15413757 250 mg 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11352789 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H27690.03
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 02-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 57883-25-7 | Molecular Formula: C7H8BrNO | Molecular Weight: 202.051 g/mol
3-Bromo-2-ethoxypyridin is an important organic intermediate. It can be used in agrochemical, pharmaceutical and dyestuff field.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La 3-bromo-2-etoxipiridina es un importante intermedio orgánico. Puede usarse en los campos agroquímicos, farmacéuticos y de colorantes.
Notas
Almacenar en condiciones secas y frías. Incompatible con los agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 57883-25-7
Fórmula molecular C7H8BrNO
Peso molecular (g/mol) 202.051
Número MDL MFCD00234309
Clave InChI KLQBFCAXXZMOLZ-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 10987308
Nombre IUPAC 3-bromo-2-etoxipiridina
SMILES CCOC1=C(C=CC=N1)Br
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Bromo-2-ethoxypyridine
Cantidad 1 g
Sinónimo 2-ethoxy-3-bromopyridine, pyridine, 3-bromo-2-ethoxy, 3-bromanyl-2-ethoxy-pyridine, 3-bromo-2-ethoxy-pyridine, pubchem6233, bromo-2 ethoxypyridine, 3-bromo-2-ethoxypyridine, pyridine,3-bromo-2-ethoxy
Formula Weight (peso de la fórmula) 202.05
Porcentaje de pureza 95%