Learn More
3-Bromo-2-cianopiridina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3-Bromo-2-cyanopyridine |
| CAS | 55758-02-6 |
| Fórmula molecular | C6 H3 Br N2 |
| Cantidad | 5 g |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C6H3BrN2/c7-5-2-1-3-9-6(5)4-8/h1-3H |
| SMILES | Brc1cccnc1C#N |
| Nombre IUPAC | 3-bromopiridina-2-carbonitrilo |
| Peso molecular (g/mol) | 183.01 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 181.948 |