Learn More
3-Bromo-2-cianopiridina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
| Punto de fusión | 96°C to 99°C |
| CAS | 55758-02-6 |
| Cantidad | 5 g |
| Fórmula molecular | C6H3BrN2 |
| Sinónimo | 3-Bromopicolinonitrile;3-Bromopyridine-2-carbonitrile |
| Punto de ebullición | 120°C |
| Clave InChI | HCOPIUVJCIZALB-UHFFFAOYSA-N |
| SMILES | BrC1=CC=CN=C1C#N |
| Nombre IUPAC | 3-bromopyridine-2-carbonitrile |
| Peso molecular (g/mol) | 183.01 |
| Mostrar más |