Learn More
3-Bromo-2-cloropiridina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10705642 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10705642 5 g 5 g
10556820 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10705642 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 360650050
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS: 52200-48-3 | C5H3BrClN | 192.44 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 52200-48-3
Fórmula molecular C5H3BrClN
Peso molecular (g/mol) 192.44
Clave InChI HDYNIWBNWMFBDO-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-chloro-3-bromopyridine, pyridine, 3-bromo-2-chloro, 3-bromo-2-chloro-pyridine, pubchem1098, 2-chloro-bromopyridine, acmc-209kyb, 3-bromo-2-chlorolpyridine, 3-bromo-2-chloropyridine, 3-bromo-2-chloro pyridine, 2-chloro-3-bromo pyridine
PubChem CID 693324
Nombre IUPAC 3-bromo-2-cloropiridina
SMILES C1=CC(=C(N=C1)Cl)Br
Specifications
Nombre del producto químico o material 3-Bromo-2-chloropyridine
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 57.9°C to 58.3°C
Color Blanco a amarillo
Punto de ebullición 97°C (1.3 kPa)
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 192.44
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Polvo cristalino, cristales o copos o sólido
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • 3-Bromo-2-chloropyridine
Signal Word
  • Atención
Hazard Category
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Hazard Statement
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Precautionary Statement
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.