Learn More
3-Bromo-2-cloropiridina, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11490688
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11490688 25 g 25 g
11470688 1 g 1 g
11480688 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11490688 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B25206.14
 Artículo restringido
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
CAS: 52200-48-3 | C5H3BrClN | 192.44 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 52200-48-3
Fórmula molecular C5H3BrClN
Peso molecular (g/mol) 192.44
Número MDL MFCD00234007
Clave InChI HDYNIWBNWMFBDO-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-chloro-3-bromopyridine, pyridine, 3-bromo-2-chloro, 3-bromo-2-chloro-pyridine, pubchem1098, 2-chloro-bromopyridine, acmc-209kyb, 3-bromo-2-chlorolpyridine, 3-bromo-2-chloropyridine, 3-bromo-2-chloro pyridine, 2-chloro-3-bromo pyridine
PubChem CID 693324
Nombre IUPAC 3-bromo-2-cloropiridina
SMILES C1=CC(=C(N=C1)Cl)Br
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Bromo-2-chloropyridine
Punto de fusión 52°C to 57°C
Punto de ebullición 97°C (10 mmHg)
Cantidad 25 g
Beilstein 109812
Formula Weight (peso de la fórmula) 192.44
Porcentaje de pureza 97%