Learn More
Cloruro de 3-bromo-2-cloropiridina-5-sulfonilo, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11323906
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11323906 5 g 5 g
11313906 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11323906 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L17015.06
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 216394-05-7 | C5H2BrCl2NO2S | 290.94 g/mol
3-Bromo-2-chloropyridine-5-sulfonyl chloride is an important raw material and intermediate used in organic synthesis, pharmaceuticals, agrochemicals and dyestuff field.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El cloruro de 3-bromo-2-cloropiridina-5-sulfonil es una importante materia prima y se utiliza como intermedio en la síntesis orgánica, los productos farmacéuticos, los agroquímicos y los colorantes.
Solubilidad
Reacciona con el agua. Soluble en diclorometano.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Almacenar en gas inerte seco. Es sensible a la humedad. Incompatible con agentes oxidantes y bases.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 216394-05-7
Fórmula molecular C5H2BrCl2NO2S
Peso molecular (g/mol) 290.94
Número MDL MFCD01318107
Clave InChI TURGMVYIESHZBE-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-bromo-2-chloropyridine-5-sulfonyl chloride, 3-bromo-2-chloropyridine-5-sulphonyl chloride, 5-bromo-6-chloro-pyridine-3-sulfonyl chloride, 5-bromo-6-chloro-3-chlorosulphonyl pyridine, 5-bromo-6-chloro-3-pyridinesulfonyl chloride, 5-bromo-6-chloro-3-pyridine sulfonyl chloride, pubchem1289, 5-bromo-6-chloropyridine-3-sulfonylchloride, acmc-209xe4, 5-bromo-6-chloro 3-pyridyl chlorosulfone
PubChem CID 2793626
Nombre IUPAC cloruro de 5-bromo-6-cloropiridina-3-sulfonilo
SMILES ClC1=C(Br)C=C(C=N1)S(Cl)(=O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Bromo-2-chloropyridine-5-sulfonyl chloride
Punto de fusión 65°C to 70°C
Cantidad 5 g
Número UN UN3261
Sensibilidad Moisture sensitive
Información de solubilidad Reacts with water. Soluble in dichloromethane.
Formula Weight (peso de la fórmula) 290.95
Porcentaje de pureza 96%