Learn More
Cloruro de 3-bromo-2-cloropiridina-5-sulfonilo, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Description
3-Bromo-2-chloropyridine-5-sulfonyl chloride is an important raw material and intermediate used in organic synthesis, pharmaceuticals, agrochemicals and dyestuff field.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
El cloruro de 3-bromo-2-cloropiridina-5-sulfonil es una importante materia prima y se utiliza como intermedio en la síntesis orgánica, los productos farmacéuticos, los agroquímicos y los colorantes.
Solubilidad
Reacciona con el agua. Soluble en diclorometano.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Almacenar en gas inerte seco. Es sensible a la humedad. Incompatible con agentes oxidantes y bases.
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | 3-Bromo-2-chloropyridine-5-sulfonyl chloride |
| Punto de fusión | 65°C to 70°C |
| Cantidad | 1 g |
| Número UN | UN3261 |
| Sensibilidad | Moisture sensitive |
| Información de solubilidad | Reacts with water. Soluble in dichloromethane. |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 290.95 |
| Porcentaje de pureza | 96% |