Learn More
3-Bromo-2-cloro-6-metilpiridina, 98 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 15491219
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15491219 5 g 5 g
15481219 1 g 1 g
15401229 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15491219 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H64153.06
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 185017-72-5
Fórmula molecular C6H5BrClN
Peso molecular (g/mol) 206.47
Número MDL MFCD03095218
Clave InChI JVDQYSIJBRTRMS-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-bromo-2-chloro-6-picoline, 5-bromo-6-chloro-2-picoline, 2-chloro-3-bromo-6-methylpyridine, 5-bromo-6-chloro-2-methylpyridine, pyridine, 3-bromo-2-chloro-6-methyl, 3-bromo-2-chloro-6-methyl-pyridine, pubchem1286, acmc-209emg, ksc538q8t, 3-bromo-2-chloro-6 picoline
PubChem CID 2734418
Nombre IUPAC 3-bromo-2-cloro-6-metilpiridina
SMILES CC1=CC=C(Br)C(Cl)=N1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Bromo-2-chloro-6-methylpyridine
Color Blanco
Cantidad 5 g
Número UN UN2811
Beilstein 7757196
Formula Weight (peso de la fórmula) 206.47
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Sólido