Learn More
3-Bromo-2-butanona, 97 %, estabilizada con < 1 % de óxido de magnesio, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11419492
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
250 g
Tamaño de la unidad:
10 g
250 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11419492 10 g 10 g
11429492 50 g 50 g
11439492 250 g 250 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11419492 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A10186.09
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is not returnable. View return policy
CAS: 814-75-5 | C4H7BrO | 151.003 g/mol
3-Bromo-2-butanone is involved in the preparation of o-isopropyl S-3-oxobutan-2-yl dithiocarbonate by reaction with potassium o-isopropylxanthate, which on treatment with sulfuric acid gives 4,5-dimethyl-1,3-dithiol-2-one .
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La 3-bromo-2-butanona participa en la preparación de ditiocarbonato S-3-oxobutan-2-ilo o-isopropilo por reacción con o-isopropilxantato de potasio, que en el tratamiento con ácido sulfúrico da lugar a la 4,5-dimetil-1,3-ditiol-2-ona.
Solubilidad
Miscible con diclorometano.
Notas
Incompatible con agentes oxidantes fuertes, bases fuertes y agentes reductores fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 814-75-5
Fórmula molecular C4H7BrO
Peso molecular (g/mol) 151.003
Número MDL MFCD00013538
Clave InChI BNBOUFHCTIFWHN-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-bromo-2-butanone, 2-butanone, 3-bromo, 2-bromo-3-butanone, 3-bromo-butan-2-one, 1-bromoethyl methyl ketone, 2-bromobutan-2-one, 3-bromobutanone, 3-bromo-2-butanon, 2-bromo-3-oxobutane, 3-bromo-butan-2-on
PubChem CID 13142
Nombre IUPAC 3-bromobutan-2-ona
SMILES CC(C(=O)C)Br
Specifications
Nombre del producto químico o material 3-Bromo-2-butanone
Nombre de nota Stabilized with <1% magnesium oxide
Densidad 1.438
Punto de ebullición 69°C to 70°C (70 mmHg)
Temperatura de inflamación >100°C (212°F)
Olor Pungent
Índice de refracción 1.459
Cantidad 10 g
Número UN UN2922
Beilstein 906773
Información de solubilidad Miscible with dichloromethane.
Formula Weight (peso de la fórmula) 151.01
Porcentaje de pureza 97%