Learn More
3-Bromo-2-butanona, 95 %, estabilizada, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10687654 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10687654 1 g Frasco de vidrio 1 g
10381581 5 g Frasco de vidrio 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10687654 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 402910010
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 07-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 814-75-5 | C4H7BrO | 151 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 814-75-5
Fórmula molecular C4H7BrO
Peso molecular (g/mol) 151
Número MDL MFCD00013538
Clave InChI BNBOUFHCTIFWHN-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-bromo-2-butanone, 2-butanone, 3-bromo, 2-bromo-3-butanone, 3-bromo-butan-2-one, 1-bromoethyl methyl ketone, 2-bromobutan-2-one, 3-bromobutanone, 3-bromo-2-butanon, 2-bromo-3-oxobutane, 3-bromo-butan-2-on
PubChem CID 13142
Nombre IUPAC 3-bromobutan-2-ona
SMILES CC(C(=O)C)Br
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Bromo-2-butanone
Nombre de nota 95%
% mín. CAS 94.0
% máx. CAS 100.0
Color Amarillo a marrón
Densidad 1.4380g/mL
Punto de ebullición 36.0°C (11.0 mmHg)
Temperatura de inflamación 51°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 94% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal CH3COCHBrCH3
Índice de refracción 1.4580 to 1.4600
Cantidad 1 g
Gravedad específica 1.438
Estabilizante 1% max. magnesium oxide
Formula Weight (peso de la fórmula) 151
Porcentaje de pureza 95%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 3-Bromo-2-butanone, stabilized
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Líquido inflamable Categoría 3
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.