Learn More
Ácido 3-bromo-2-(bromometil)propiónico, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11474177
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11474177 100 g 100 g
11454177 5 g 5 g
11464177 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 11474177 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore A19630.22
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 02-12-2026
Aggiungi al carrello
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
CAS: 41459-42-1 | C4H5Br2O2 | 244.89 g/mol
3-Bromo-2-(bromomethyl)propionic acid acts as an organic building block for the preparation of beta-substituted acrylates. It is used in the preparation of t-butyl 2-(phenylthiomethyl) propenoate, t-butyl 3-(phenylthio)-2-(phenylthiomethyl)propenoate and 3-(phenylthio)-2-(phenyl-sulfinylmethyl)propenoate. Further, it plays an important role in the synthesis of beta-lactams by cyclization of the corresponding amide.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El ácido 3-bromo-2-(bromomethil)propiónico actúa como un bloque orgánico de construcción para la preparación de acrilatos beta-sustituidos. Se utiliza en la preparación de 2-(feniltiometil)propenoato de t-butilo, 3-(feniltio)-2-(feniltiometil)propenoato de t-butilo y 3-(feniltio)-2-(fenil-sulfinilmetil)propenoato. Además, desempeña un papel importante en la síntesis de beta-lactamas mediante la ciclización de la correspondiente amida.
Solubilidad
Soluble en ácido acético.
Notas
Incompatible con agentes oxidantes fuertes y bases fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 41459-42-1
Fórmula molecular C4H5Br2O2
Peso molecular (g/mol) 244.89
Número MDL MFCD00010643
Clave InChI QQZJWQCLWOQDQV-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo 3-bromo-2-bromomethyl propionic acid, 3-bromo-2-bromomethyl propanoic acid, propanoic acid, 3-bromo-2-bromomethyl, .beta.,.beta.-dibromoisobutyric acid, 3-bromo-2-bromomethyl propionicacid, bis bromomethyl acetic acid, zlchem 161, acmc-209jkh, beta,beta'-dibromoisobutyric acid, 2-bromomethyl-3-bromopropanoic acid
PubChem CID 318915
Nombre IUPAC Ácido 3-bromo-2-(bromometil)propanoico
SMILES [O-]C(=O)C(CBr)CBr
Specifica
Nombre del producto químico o material 3-Bromo-2-(bromomethyl)propionic acid
Punto de fusión 98°C to 101°C
Cantidad 100 g
Número UN UN3261
Información de solubilidad Soluble in acetic acid.
Formula Weight (peso de la fórmula) 245.91
Porcentaje de pureza 98%
RUO – Research Use Only
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.