Learn More
3-Bromo-2,6-dimetoxipiridina, 98 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11436450
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11436450 5 g 5 g
11446450 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11436450 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H27564.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 13445-16-4
Fórmula molecular C7H8BrNO2
Peso molecular (g/mol) 218.05
Número MDL MFCD08669938
Clave InChI UUTYQBCAEWGFQL-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo pyridine, 3-bromo-2,6-dimethoxy, acmc-1bvd1, ksc495m9b, 2,6-dimethoxy-3-bromopyridine, 2,6-dimethoxyl-3-bromopyridine, 3-bromanyl-2,6-dimethoxy-pyridine, 3-bromo-2 pound not6-dimethoxypyridine
PubChem CID 642860
Nombre IUPAC 3-bromo-2,6-dimetoxipiridina
SMILES COC1=NC(=C(C=C1)Br)OC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Bromo-2,6-dimethoxypyridine
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 218.05
Porcentaje de pureza 98%