Learn More
Ácido 3-bromo-2,6-dimetoxibenzoico, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11418546
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11418546 5 g 5 g
11408546 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11418546 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A15971.06
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS: 73219-89-3 | C9H9BrO4 | 261.071 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 73219-89-3
Fórmula molecular C9H9BrO4
Peso molecular (g/mol) 261.071
Número MDL MFCD00052933
Clave InChI CUQANLQRQJHIQE-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 2774744
Nombre IUPAC ácido 3-bromo-2,6-dimetoxibenzoico
SMILES COC1=C(C(=C(C=C1)Br)OC)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Bromo-2,6-dimethoxybenzoic acid
Punto de fusión 144°C to 148°C
Cantidad 5 g
Sinónimo maybridge1_001596, acmc-1bfe7, 2,6-dimethoxy-3-bromobenzoic acid, benzoic acid,3-bromo-2,6-dimethoxy, benzoic acid, 3-bromo-2,6-dimethoxy
Formula Weight (peso de la fórmula) 261.07
Porcentaje de pureza 98%