Learn More
Ácido 3-bromo-2,6-dimetoxibenzoico, ≥97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10726705
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
25 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
10726705 25 g 25 g
10167722 1 g 1 g
10568263 10 g 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10726705 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor BTB07593EB
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS 73219-89-3
Fórmula molecular C9H9BrO4
Peso molecular (g/mol) 261.071
Número MDL MFCD00052933
Clave InChI CUQANLQRQJHIQE-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 2774744
Nombre IUPAC ácido 3-bromo-2,6-dimetoxibenzoico
SMILES COC1=C(C(=C(C=C1)Br)OC)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Bromo-2, 6-dimethoxybenzoic acid
% mín. CAS 96.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97+%
Cantidad 25 g
Sinónimo maybridge1_001596, acmc-1bfe7, 2,6-dimethoxy-3-bromobenzoic acid, benzoic acid,3-bromo-2,6-dimethoxy, benzoic acid, 3-bromo-2,6-dimethoxy
Formula Weight (peso de la fórmula) 261.07
Porcentaje de pureza 97%