Learn More
Ácido 3-bromo-2,6-dihidroxibenzoico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3-Bromo-2,6-dihydroxybenzoic Acid |
| CAS | 26792-49-4 |
| Fórmula molecular | C7 H5 Br O4 |
| Cantidad | 1 g |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C7H5BrO4/c8-3-1-2-4(9)5(6(3)10)7(11)12/h1-2,9-10H,(H,11,12) |
| SMILES | OC(=O)c1c(O)ccc(Br)c1O |
| Nombre IUPAC | Ácido 3-bromo-2,6-dihidroxibenzoico |
| Peso molecular (g/mol) | 233.02 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 231.9371 |