Learn More
3-Bromo-2,6-difluorobenzaldehído, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11406440
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11406440 5 g 5 g
11366639 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11406440 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H26213.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 398456-82-1 | C7H3BrF2O | 221.001 g/mol
3-Bromo-2,6-difluorobenzaldehyde is used as a pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 3-bromo-2,6-difluorobenzaldehído se utiliza como intermedio farmacéutico.
Notas
Mantener en un recipiente bien sellado. Almacenar en un lugar fresco y seco y en recipientes bien sellados. Incompatible con los agentes oxidantes. Almacenar en gas inerte seco. Es sensible al aire.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 398456-82-1
Fórmula molecular C7H3BrF2O
Peso molecular (g/mol) 221.001
Número MDL MFCD08282773
Clave InChI OXBHKEYDKAWFLS-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 22139701
Nombre IUPAC 3-bromo-2,6-difluorobenzaldehído
SMILES C1=CC(=C(C(=C1F)C=O)F)Br
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Bromo-2,6-difluorobenzaldehyde
Punto de fusión 53°C to 57°C
Cantidad 5 g
Sensibilidad Air Sensitive
Sinónimo 3-bromo-2,6-difluoro-benzaldehyde, benzaldehyde, 3-bromo-2,6-difluoro, acmc-209j8a, 3-bromo-2, 6-difluorobenzaldehyde, benzaldehyde,3-bromo-2,6-difluoro
Formula Weight (peso de la fórmula) 221
Porcentaje de pureza 98%