Learn More
3-Bromo-2,6-difluoroanilina, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15479118
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15479118 1 g 1 g
15499118 250 mg 250 miligramos
15489118 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15479118 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H62609.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 1262198-07-1 | C6H4BrF2N | 208.01 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Notas
Almacenar en lugar fresco y seco en un recipiente cerrado herméticamente. Garantice una ventilación adecuada. Almacenar alejado de agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1262198-07-1
Fórmula molecular C6H4BrF2N
Peso molecular (g/mol) 208.01
Número MDL MFCD22627833
Clave InChI HIZADWSSPWORHH-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo benzenamine,3-bromo-2,6-difluoro
PubChem CID 21645692
Nombre IUPAC 3-bromo-2,6-difluoroanilina
SMILES NC1=C(F)C=CC(Br)=C1F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Bromo-2,6-difluoroaniline
Cantidad 1 g
Número UN UN2811
Formula Weight (peso de la fórmula) 208
Porcentaje de pureza 96%