Learn More
3-Bromo-2,5-diclorotiofeno, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | 3-Bromo-2,5-dichlorothiophene |
| Punto de ebullición | 95°C to 97°C (14 mmHg) |
| Índice de refracción | 1.608 |
| Cantidad | 25 g |
| Beilstein | 1306272 |
| Sinónimo | thiophene,3-bromo-2,5-dichloro, zlchem 1326, acmc-209mjs, 2,5-dichloro bromo thiophene, 2,5-dichloro-3-bromothiophene, 3-bromo-2,5-dichloro thiophene, thiophene, 3-bromo-2,5-dichloro |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 231.93 |
| Porcentaje de pureza | 97% |