Learn More
3-Bromo-2,5-diclorotiofeno, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11463284
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11463284 1 g 1 g
11473284 5 g 5 g
11483284 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11463284 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A10603.03
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 60404-18-4 | C4HBrCl2S | 231.92 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 60404-18-4
Fórmula molecular C4HBrCl2S
Peso molecular (g/mol) 231.92
Número MDL MFCD00041440
Clave InChI PBUHOXBSIQJRNO-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 521925
Nombre IUPAC 3-bromo-2,5-diclorotiofeno
SMILES ClC1=CC(Br)=C(Cl)S1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Bromo-2,5-dichlorothiophene
Punto de ebullición 95°C to 97°C (14 mmHg)
Índice de refracción 1.608
Cantidad 1 g
Beilstein 1306272
Sinónimo thiophene,3-bromo-2,5-dichloro, zlchem 1326, acmc-209mjs, 2,5-dichloro bromo thiophene, 2,5-dichloro-3-bromothiophene, 3-bromo-2,5-dichloro thiophene, thiophene, 3-bromo-2,5-dichloro
Formula Weight (peso de la fórmula) 231.93
Porcentaje de pureza 97%