Learn More
3-Bromo-2,4-difluorobenzaldehído, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3-Bromo-2,4-difluorobenzaldehyde |
| CAS | 1326714-93-5 |
| Fórmula molecular | C7H3OF2Br |
| Cantidad | 5 g |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C7H3BrF2O/c8-6-5(9)2-1-4(3-11)7(6)10/h1-3H |
| SMILES | Fc1ccc(C=O)c(F)c1Br |
| Nombre IUPAC | 3-bromo-2,4-difluorobenzaldehído |
| Peso molecular (g/mol) | 221 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 219.9335 |