Learn More
3-Bromo-2,4,6-trimetilpiridina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3-Bromo-2,4,6-trimethylpyridine |
| CAS | 23079-73-4 |
| Fórmula molecular | C8H10BrN |
| Cantidad | 250 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H10BrN/c1-5-4-6(2)10-7(3)8(5)9/h4H,1-3H3 |
| SMILES | CC1=CC(=NC(=C1Br)C)C |
| Nombre IUPAC | 3-bromo-2,4,6-trimetilpiridina |
| Peso molecular (g/mol) | 200.08 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 198.9997 |