Learn More
Ácido(3-bromo-2,4,6-trimetilfenilcarbamoil) metiliminodiacético, + 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Descripción
(3-Bromo-2,4,6-trimethylphenylcarbamoyl)methyliminodiacetic acid is used in the diagnostic field of medicine and in the assessment of hepatobillary transport.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
El ácido metiliminodiacético(3-bromo-2,4,6-trimetilfenilcarbamoil) se utiliza en el campo diagnóstico de la medicina y en la evaluación del transporte hepatocapilar.
Solubilidad
Soluble en dimetilsulfóxido y etanol. Insoluble en agua.
Notas
Incompatibles con los agentes oxidantes.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (3-Bromo-2,4,6-trimethylphenylcarbamoyl)methyliminodiacetic acid |
| Punto de fusión | 192°C to 196°C |
| Cantidad | 5 g |
| Información de solubilidad | Soluble in dimethylsulphoxide and ethanol. Insoluble in water. |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 387.24 |
| Porcentaje de pureza | ≥98% |