Learn More
3-Bromo-2,4,6-trimetilanilina, + 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11314344
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
Tamaño de la unidad:
10 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11314344 50 g 50 g
11304344 10 g 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11314344 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L00873.18
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 82842-52-2 | C9H12BrN | 214.106 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 82842-52-2
Fórmula molecular C9H12BrN
Peso molecular (g/mol) 214.106
Número MDL MFCD00015476
Clave InChI MVLMPTBHZPYDBZ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo benzenamine, 3-bromo-2,4,6-trimethyl, pubchem4363, ksc496e8h, 2,4,6-trimethyl-3-bromoaniline, 3-bromo-2,4,6-trimethyl-aniline, 3-bromo-2,4,6-trimethylbenzenamine, 3-bromo-2,4,6-trimethylphenylamine, 3-bromo-2,4,6-trimethyl-phenylamine, 3-bromo-2,4,6-trimethylaniline, 3-bromo-2,4,6-trimethylaniline, 98+%
PubChem CID 688300
Nombre IUPAC 3-bromo-2,4,6-trimetilanilina
SMILES CC1=CC(=C(C(=C1N)C)Br)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Bromo-2,4,6-trimethylaniline
Punto de fusión 34°C to 38°C
Punto de ebullición 153°C to 155°C (17 mmHg)
Temperatura de inflamación >110°C (230°F)
Cantidad 50 g
Beilstein 2829829
Sensibilidad Light sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 214.11
Porcentaje de pureza ≥98%