Learn More
Ácido 3-bromo-2,4,5-trifluorobenzoico, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11398956
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11398956 1 g 1 g
11308966 5 g 5 g
11318966 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11398956 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L20154.03
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS: 104222-42-6 | C7H2BrF3O2 | 254.99 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 104222-42-6
Fórmula molecular C7H2BrF3O2
Peso molecular (g/mol) 254.99
Número MDL MFCD05664065
Clave InChI VWVLSESGZBAPHA-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2,4,5-trifluoro-3-bromobenzoic acid, benzoic acid, 3-bromo-2,4,5-trifluoro, 3-bromanyl-2,4,5-tris fluoranyl benzoic acid, pubchem1366, 3-bromo-2,4,5-trifluoro-benzoic acid, acmc-20an96, 3-bromo-2,4,5-trifluoro benzoic acid
PubChem CID 2783246
Nombre IUPAC ácido 3-bromo-2,4,5-trifluorobenzoico
SMILES C1=C(C(=C(C(=C1F)F)Br)F)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Bromo-2,4,5-trifluorobenzoic acid
Punto de fusión 122°C to 123°C
Cantidad 1 g
Beilstein 7584381
Formula Weight (peso de la fórmula) 254.99
Porcentaje de pureza 98%