Learn More
3-Bromo-1H-indazol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15467817
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15467817 1 g 1 g
15477817 10 g 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15467817 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H37775.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 40598-94-5 | C7H5BrN2 | 197.035 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 40598-94-5
Fórmula molecular C7H5BrN2
Peso molecular (g/mol) 197.035
Número MDL MFCD00159926
Clave InChI HTKXRTUKPXEALT-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 721568
Nombre IUPAC 3-bromo-2H-indazol
SMILES C1=CC2=C(NN=C2C=C1)Br
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Bromo-1H-indazole
Punto de fusión 148°C to 149°C
Cantidad 1 g
Número UN UN2811
Sinónimo 3-bromoindazole, 3-bromo-1h-indazole, 1h-indazole, 3-bromo, bromoindazole, 3-brom-1h-indazol, 2h-indazole, 3-bromo, indazole, 3-bromo, zlchem 586, pubchem11861, 3-bromo-1 h-indazole
Formula Weight (peso de la fórmula) 197.04
Porcentaje de pureza 97%