Learn More
3-Bromo-1-(trimetilsilil)-1-propino, TRC
Código de producto. 30335327
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
Tamaño de la unidad:
10 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30335327 10 g 10 g
1 options
Código de producto. 30335327 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB68869510G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Bromo-1-(trimethylsilyl)-1-propyne
CAS 38002-45-8
Fórmula molecular C19 H14 O2
Cantidad 10 g
Sinónimo (3-Bromo-1-propyn-1-yl)trimethylsilane, (3-Bromo-1-propynyl)trimethylsilane, (Bromomethyl)(trimethylsilyl)acetylene, (Trimethylsilyl)propargyl Bromide, 1-(Trimethylsilyl)-3-bromopropyne, 1-Bromo-3-trimethylsilyl-2-propyne, 1-Bromo-3-trimethylsilylyprop-2-yne, 3-(Trimethylsilyl)propargyl Bromide, 3-Bromo-1-(trimethylsilyl)-1-propyne, 3-Bromo-1-(trimethylsilyl)propyne, 3-Trimethylsilyl-2-propynyl Bromide
Fórmula InChI InChI=1S/C19H14O2/c1-19(17-9-5-4-8-16(17)18(20)21-19)15-11-10-13-6-2-3-7-14(13)12-15/h2-12H,1H3
SMILES CC1(OC(=O)c2ccccc12)c3ccc4ccccc4c3
Nombre IUPAC 3-metil-3-naftalen-2-il-2-benzofuran-1-ona
Peso molecular (g/mol) 274.313
Formula Weight (peso de la fórmula) 274.099