Learn More
3-Bromo-1-trimetilsilil-1-propino, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15430278
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15430278 5 g 5 g
15440278 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15430278 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H53451.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 38002-45-8 | C6H11BrSi | 191.143 g/mol
3-Bromo-1-trimethylsilyl-1-propyne is used in the preparation of tetrahydroisoquinoline-3-carboxylic acid derivatives. It acts as a propargylating agent and used for the alkylation of dianion of beta-keto esters at gamma-carbon. It plays an important role in the synthesis of allenic alcohols and terminal conjugated enynes.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 3-bromo-1-trimetilsilil-1-propino se utiliza en la preparación de derivados de ácido 3-tetrahidroisoquinolina-carboxílico. Actúa como agente propargilante y se utiliza para la alquilación del dianión de ésteres beta-ceto en gamma-carbono. Desempeña un papel importante en la síntesis de alcoholes alénicos y eninos conjugados terminales.
Solubilidad
Inmiscible con agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Incompatible con agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 38002-45-8
Fórmula molecular C6H11BrSi
Peso molecular (g/mol) 191.143
Número MDL MFCD00134460
Clave InChI GAPRPFRDVCCCHR-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-bromo-1-trimethylsilyl-1-propyne, 3-bromoprop-1-yn-1-yl trimethylsilane, 3-bromo-1-propynyl trimethylsilane, 3-trimethylsilyl propargyl bromide, 3-bromoprop-1-ynyl trimethyl silane, silane, 3-bromo-1-propynyl trimethyl, 3-bromoprop-1-yn-1-yl trimethyl silane, acmc-1cthe, ksc496i3r
PubChem CID 642589
Nombre IUPAC 3-bromoprop-1-inil(trimetil)silano
SMILES C[Si](C)(C)C#CCBr
Especificaciones
Punto de ebullición 44°C to 45°C (2mmHg)
Nombre del producto químico o material 3-Bromo-1-trimethylsilyl-1-propyne
Cantidad 5 g
Fórmula lineal BrCH2C≡CSi(CH3)3
Beilstein 2037650
Temperatura de inflamación 63°C (145°F)
Información de solubilidad Immiscible with water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 191.14
Porcentaje de pureza 98%
Índice de refracción 1.483
Densidad 1.17