Learn More
3-Bromo-1-(triisopropilsilil)pirrol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3-Bromo-1-(triisopropylsilyl)pyrrole |
| CAS | 87630-36-2 |
| Fórmula molecular | C13H24BrNSi |
| Cantidad | 500 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C13H24BrNSi/c1-10(2)16(11(3)4,12(5)6)15-8-7-13(14)9-15/h7-12H,1-6H3 |
| SMILES | CC(C)[Si](C(C)C)(C(C)C)n1ccc(Br)c1 |
| Nombre IUPAC | (3-bromopirrol-1-il)-tri(propan-2-il)silano |
| Peso molecular (g/mol) | 302.33 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 301.0861 |