Learn More
3-Bromo-1-propanol, TRC
Código de producto. 30133599
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30133599 10 g 10 g
30011968 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30133599 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB68665010G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 627-18-9
Fórmula molecular C3 H7 Br O
Peso molecular (g/mol) 138.99
Sinónimo 1-Propanol, 3-bromo- (6CI, 7CI, 8CI, 9CI, ACI), 3-Bromo-1-propanol (ACI), 1-Bromo-3-hydroxypropane, 1-Bromo-3-propanol, 3-Bromopropane-1-ol, 3-Bromopropyl alcohol, 3-Hydroxypropyl bromide, Trimethylene bromohydrin
Nombre IUPAC 3-bromopropano-1-ol
SMILES OCCCBr
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Bromo-1-propanol
Cantidad 10 g
Fórmula InChI InChI=1S/C3H7BrO/c4-2-1-3-5/h5H,1-3H2
Formula Weight (peso de la fórmula) 137.968