Learn More
3-Bromo-1-propanol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10001711 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mL
25 mL
100 mL
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 ml
25 ml
5 ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10001711 5 mL Frasco de vidrio 5 ml
10011711 25 mL Frasco de vidrio 25 ml
10453635 100 mL Frasco de vidrio 100 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10001711 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 349700050
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 627-18-9 | C3H7BrO | 138.99 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 627-18-9
Fórmula molecular C3H7BrO
Peso molecular (g/mol) 138.99
Número MDL MFCD00002942
Clave InChI RQFUZUMFPRMVDX-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-bromo-1-propanol, trimethylene bromohydrin, 1-propanol, 3-bromo, 3-bromopropanol, 3-hydroxypropyl bromide, 1-bromo-3-propanol, 3-bromo-propan-1-ol, ccris 5979, 1-bromo-3-hydroxypropane, unii-3t4axh68fh
PubChem CID 12308
Nombre IUPAC 3-bromopropan-1-ol
SMILES OCCCBr
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Bromo-1-propanol
Nombre de nota 97%
% mín. CAS 96.0
% máx. CAS 100.0
Color De incoloro a amarillo
Densidad 1.6000g/mL
Punto de ebullición 62.0°C (5.0 mmHg)
Temperatura de inflamación 65°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal Br(CH2)3OH
Índice de refracción 1.4860 to 1.4900
Cantidad 5 mL
Beilstein 01,356
Gravedad específica 1.6
Información de solubilidad Solubility in water: 167g/L water (20°C). Other solubilities: slightly soluble in ethanol and ether, soluble in most solvents
Formula Weight (peso de la fórmula) 138.99
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Líquido